Wichtige Dokumente
15961
O,O′-Bis-[2-(N-succinimidyl-succinylamino)-ethyl]-polyethylenglykol
average MN 3,000, cross-linking reagent amine reactive, NHS ester
Synonym(e):
α,ω-Bis-NHS-PEG, Di-(N-succinimidyl)-PEG-disäure, PEG-bis-(N-succinimidyl-succinat)
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
O,O′-Bis-[2-(N-succinimidyl-succinylamino)-ethyl]-polyethylenglykol, 3,000
Qualitätsniveau
Form
powder
Mol-Gew.
average Mn 3,000
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Ω-Ende
NHS ester
α-Ende
NHS ester
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: homobifunctional
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
The use of hydrogel-based biomaterials for the delivery and recruitment of cells to promote tissue regeneration in the body is of growing interest. This article discussed the application of hydrogels in cell delivery and tissue regeneration.