Wichtige Dokumente
157163
3-Cyanobenzoesäure
98%
Synonym(e):
Isophthalsäure-mononitril
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
220-224 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
nitrile
SMILES String
OC(=O)c1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H5NO2/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,(H,10,11)
InChIKey
GYLKKXHEIIFTJH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?