Merck
156892
Sigma-Aldrich
Z-L-Alanin
98%
Synonym(e):
Carbobenzyloxy-L-alanin, Z-Ala-OH
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.23
Beilstein:
2056164
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]23/D −14.2°, c = 2 in acetic acid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
82-84 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c1-8(10(13)14)12-11(15)16-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChIKey
TYRGLVWXHJRKMT-QMMMGPOBSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable