Wichtige Dokumente
156825
Bortrifluoridpropanol-Komplex
in excess propanol, BF3 14 wt. %
Synonym(e):
(T-4)-Trifluoro(1-propanol)boron, Boron trifluoride-propanol complex (1:1)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Zusammensetzung
BF3, 14 wt. %
Eignung der Reaktion
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
Konzentration
in excess propanol
Brechungsindex
n20/D 1.379 (lit.)
Dichte
0.905 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCO.FB(F)F
InChI
1S/C3H8O.BF3/c1-2-3-4;2-1(3)4/h4H,2-3H2,1H3;
InChIKey
RQPQOULISUUGNY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
75.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
24 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?