Wichtige Dokumente
156035
3-(Trifluormethyl)phenol
99%
Synonym(e):
α,α,α-Trifluor-m-kresol, 3-Hydroxy-benzotrifluorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.56 mmHg ( 40 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.458 (lit.)
bp
178-179 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−2-−1.8 °C (lit.)
Dichte
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Oc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4,11H
InChIKey
UGEJOEBBMPOJMT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
163.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
156035-100G | 4061837631863 |
156035-25G | 4061838742391 |
156035-1KG | |
156035-5G |