Wichtige Dokumente
15429
Boc-Asp(OtBu)-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Synonym(e):
Boc-L-asparaginsäure-4-tert.-butylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D +2.0±0.4°, c = 1% in methanol
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
64-67 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C13H23NO6/c1-12(2,3)19-9(15)7-8(10(16)17)14-11(18)20-13(4,5)6/h8H,7H2,1-6H3,(H,14,18)(H,16,17)/t8-/m0/s1
InChIKey
PHJDCONJXLIIPW-QMMMGPOBSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?