Merck
153958
Sigma-Aldrich
3-Bromphenylhydrazin -hydrochlorid
98%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4NHNH2·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.50
Beilstein:
3565829
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
227-231 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
hydrazine
SMILES String
Cl.NNc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H7BrN2.ClH/c7-5-2-1-3-6(4-5)9-8;/h1-4,9H,8H2;1H
InChIKey
RPYIPFXHIKXRKS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3-Bromophenylhydrazine hydrochloride was used to prepare 6-(3-Bromophenylhydrazono)-7,8,9,11-tetrahydropyrido [2,1- b]quinazoline-11-one.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and COX inhibitory activities of rutaecarpine derivatives.
Bull. Korean Chem. Soc., 26(12), 1975-1975 (2005)