Wichtige Dokumente
153729
2-Ethoxybenzaldehyd
≥97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.543 (lit.)
bp
136-138 °C/24 mmHg (lit.)
Dichte
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
[H]C(=O)c1ccccc1OCC
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9-6-4-3-5-8(9)7-10/h3-7H,2H2,1H3
InChIKey
DUVJMSPTZMCSTQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
197.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)