Wichtige Dokumente
153591
Diphenylcarbamoylchlorid
98%
Synonym(e):
Chlorameisensäure-diphenylamid, NSC 6788
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
Löslichkeit
organic solvents: soluble
Funktionelle Gruppe
amine
chloro
SMILES String
ClC(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10ClNO/c14-13(16)15(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChIKey
XNBKKRFABABBPM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?