Merck
15298
Sigma-Aldrich
Boc-3-Abz-OH
≥97.0%
Synonym(e):
3-(Boc-amino)-benzoesäure
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CO2CNHC6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.25
Beilstein:
5813611
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.0%
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
195 °C (dec.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)Nc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-6-4-5-8(7-9)10(14)15/h4-7H,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
InChIKey
SAPAUOFSCLCQJB-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)