Merck
15264
Sigma-Aldrich
Bis(trimethylsilylmethyl)sulfid
≥98.0%
Synonym(e):
Thiobis-(methylen)-bis-(trimethylsilan)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H22SSi2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.50
Beilstein:
1740046
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0%
Brechungsindex
n20/D 1.455
bp
88 °C/21 mmHg (lit.)
Dichte
0.844 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
thioether
SMILES String
C[Si](C)(C)CSC[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H22SSi2/c1-10(2,3)7-9-8-11(4,5)6/h7-8H2,1-6H3
InChIKey
GISUCMFTNKRCPF-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Synthetic equivalent of (methylthio)methyl anion in F--promoted reactions
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
149.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
A. Hosomi et al.
Synlett, 557-557 (1991)