Wichtige Dokumente
147389
Triacetylmethan
97%
Synonym(e):
3-(1-Hydroxyethyliden)-2,4-pentandion
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3COC[=C(CH3)OH]COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.487 (lit.)
bp
203.5 °C (lit.)
Dichte
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
C\C(O)=C(\C(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C7H10O3/c1-4(8)7(5(2)9)6(3)10/h8H,1-3H3
InChIKey
IZKUHUPRYVVSHM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Triacetylmethane on condensation with 2,6-diisopropylaniline in toluene in the presence of p-toluenesulfonic acid yields 3-[1-(2,6-diisopropylphenylamino)ethylidene]pentane-2,4-dione.
Anwendung
Triacetylmethane was used in the synthesis of novel metal complexes bis(3-acetyl-2,4-pentanedionato-O2,O3)palladium(II) and bis(3-acetyl-2,4-pentanedionato-O2,O3)magnesium(II).
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Novel linear acetylpentanedionato complexes for metal-organic framework construction.
Tobbens DM, et al.
CrystEngComm, 10(3), 327-334 (2008)
Remote activation of nickel catalysts for ethylene oligomerization.
Yaofeng Chen et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(7), 1108-1112 (2005-01-13)