Wichtige Dokumente
144886
3-(Methylthio)anilin
97%
Synonym(e):
3-(Methylmercapto)-anilin, 3-Amino-thioanisol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.637 (lit.)
bp
163-165 °C/16 mmHg (lit.)
Dichte
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
thioether
SMILES String
CSc1cccc(N)c1
InChI
1S/C7H9NS/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,8H2,1H3
InChIKey
KCHLDNLIJVSRPK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?