Wichtige Dokumente
144789
2,3-Dihydroxychinoxalin
98%
Synonym(e):
2,3(1H,4H)-Chinoxalindion, 2,3-Chinoxalindiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
Oc1nc2ccccc2nc1O
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-7-8(12)10-6-4-2-1-3-5(6)9-7/h1-4H,(H,9,11)(H,10,12)
InChIKey
ABJFBJGGLJVMAQ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Gria1(50592) , Grik1(29559) , Grin2a(24409)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?