Wichtige Dokumente
144711
2-(Brommethyl)benzonitril
≥97%
Synonym(e):
α-Brom-o-tolunitril, 2-Cyan-benzylbromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
72-74 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
nitrile
SMILES String
BrCc1ccccc1C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H,5H2
InChIKey
QGXNHCXKWFNKCG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?