Wichtige Dokumente
141682
2-Thiophenacetonitril
97%
Synonym(e):
2-Thienylacetonitril
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.542 (lit.)
bp
115-120 °C/22 mmHg (lit.)
235-238 °C (lit.)
Dichte
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
N#CCc1cccs1
InChI
1S/C6H5NS/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h1-2,5H,3H2
InChIKey
CLSHQIDDCJTHAJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?