Merck
139513
Sigma-Aldrich
1-Methyl-2-pyrrolidinethanol
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4713 (lit.)
bp
110-112 °C/14 mmHg (lit.)
Dichte
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN1CCCC1CCO
InChI
1S/C7H15NO/c1-8-5-2-3-7(8)4-6-9/h7,9H,2-6H2,1H3
InChIKey
FYVMBPXFPFAECB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1-Methyl-2-pyrrolidine ethanol is an important pharmaceutical intermediate.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Hydrogenation of pyrrole derivatives I. Hydrogenations over palladium.
Mathe T and Tungler A.
Applied Catalysis A: General, 143(2), 309-316 (1996)