Wichtige Dokumente
139262
4-Chlorphenylessigsäure
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
102-105 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: soluble 100 mg/mL, clear, faintly yellow
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
SMILES String
OC(=O)Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
InChIKey
CDPKJZJVTHSESZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?