Wichtige Dokumente
138797
4,6-Dimethoxysalicylaldehyd
98%
Synonym(e):
2,4-Dimethoxy-6-hydroxy-benzaldehyd, 2-Hydroxy-4,6-dimethoxybenzaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
68-70 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
[H]C(=O)c1c(O)cc(OC)cc1OC
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-6-3-8(11)7(5-10)9(4-6)13-2/h3-5,11H,1-2H3
InChIKey
FQRQWPNYJOFDLO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?