Wichtige Dokumente
135690
3,5-Diisopropyl-2-hydroxybenzoesäure
98%
Synonym(e):
3,5-Diisopropyl-salicylsäure
About This Item
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
113-115 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
CC(C)c1cc(C(C)C)c(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O3/c1-7(2)9-5-10(8(3)4)12(14)11(6-9)13(15)16/h5-8,14H,1-4H3,(H,15,16)
InChIKey
XUFUYOGWFZSHGE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)