Wichtige Dokumente
134759
1,2,3,6-Tetrahydropyridin
97%
Synonym(e):
Δ3-Piperidine, 1,2,5,6-Tetrahydropyridine, 3,6-Dihydro-2H-pyridine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.48 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−48 °C (lit.)
Dichte
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1CC=CCN1
InChI
1S/C5H9N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2,6H,3-5H2
InChIKey
FTAHXMZRJCZXDL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
60.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
16 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
S685569-1EA | |
134759-1G | 4061837662331 |
134759-250G | |
134759-250MG | |
134759-5G | 4061837662348 |