134163
4-(3-Methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)-benzolsulfonsäure
Synonym(e):
1-(4-Sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolon, 3-Methyl-1-(4-sulfophenyl)-2-pyrazolin-5-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
>252 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
sulfonic acid
SMILES String
CC1=NN(C(=O)C1)c2ccc(cc2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H10N2O4S/c1-7-6-10(13)12(11-7)8-2-4-9(5-3-8)17(14,15)16/h2-5H,6H2,1H3,(H,14,15,16)
InChIKey
CWJQQASJVVAXKL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)