Merck
132624
Sigma-Aldrich
Orthokohlensäure-tetramethylester
98%
Synonym(e):
Orthocarbonic acid tetramethyl ester, Tetramethoxymethane
About This Item
Lineare Formel:
C(OCH3)4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.15
Beilstein:
1737682
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.385 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−5 °C (lit.)
Dichte
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(OC)(OC)OC
InChI
1S/C5H12O4/c1-6-5(7-2,8-3)9-4/h1-4H3
InChIKey
AHJWSRRHTXRLAQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Tetramethyl orthocarbonate undergoes stereoselectively controlled acid hydrolysis.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Experimental evidence for the stereoelectronically controlled hydrolysis of orthocarbonates.
Li S and Deslongchamps P.
Tetrahedron Letters, 35(31), 5641-5644 (1994)