Wichtige Dokumente
127914
1-Phenyl-3-pyrazolidinon
97%
Synonym(e):
Phenidon
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
119-121 °C (lit.)
SMILES String
O=C1CCN(N1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H10N2O/c12-9-6-7-11(10-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,12)
InChIKey
CMCWWLVWPDLCRM-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Alox5(25290)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
275.5 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
135.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?