127221
Di(2-pyridyl)keton
99%
Synonym(e):
2,2′-Carbonyldipyridin, 2,2′-Dipyridylketon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
52-55 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
O=C(c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C11H8N2O/c14-11(9-5-1-3-7-12-9)10-6-2-4-8-13-10/h1-8H
InChIKey
QPOWUYJWCJRLEE-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?