Wichtige Dokumente
126632
1,2-Dinitrobenzol
97%
Synonym(e):
o-Dinitrobenzene
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
bp
319 °C/773 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
114-117 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H
InChIKey
IZUKQUVSCNEFMJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- A highly divergent Pictet-Spengler approach for pyrrolo quinoxalines from aryl amine using 1,2-dinitrobenzene as an oxidant: Discusses the utility of 1,2-dinitrobenzene as an oxidant in organic synthesis, relevant for developing novel pharmaceuticals (Pardeshi et al., 2019).
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
302.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
150 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?