126373
3,4-Dimethyl-anilin
98%
Synonym(e):
3,4-Xylidin, 4-Amino-1,2-dimethyl-benzol, 4-Amino-o-xylol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
bp
226 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
49-51 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: slightly soluble
alcohol: soluble
SMILES String
Cc1ccc(N)cc1C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)5-7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
InChIKey
DOLQYFPDPKPQSS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
224.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
107 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?