125504
Cyclopropylamin
98%
Synonym(e):
Aminocyclopropan
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
4.67 psi ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
527 °F
Brechungsindex
n20/D 1.420 (lit.)
bp
49-50 °C (lit.)
Dichte
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NC1CC1
InChI
1S/C3H7N/c4-3-1-2-3/h3H,1-2,4H2
InChIKey
HTJDQJBWANPRPF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
33.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?