Wichtige Dokumente
12341
Nonatriacontan
≥90.0% (GC)
Synonym(e):
n-Nonatriacontane
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)37CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
549.05
Beilstein:
1714035
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
≥90.0% (GC)
mp (Schmelzpunkt)
78-82 °C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H80/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-39H2,1-2H3
InChIKey
SNXOSZZZNFRFNZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die Dicke eines einzelnen Kristalls von Nanotriacontan beträgt 45 ± 10 Å.
Anwendung
Nonatricontan wurde zur Entwicklung eines neuen Peak-Ausrichtungsalgorithmus namens Distance and Spectrum Correlation Optimization-Verfahren (DISCO) eingesetzt, um zweidimensionale Gaschromatographie-Flugzeit-Massenspektrometriedaten für die Metabolomik abzustimmen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
c= J'Peter Sullivan
Wunderlich B.
Reproduction (Cambridge, England) (1963)
Bing Wang et al.
Analytical chemistry, 82(12), 5069-5081 (2010-05-19)
A novel peak alignment algorithm using a distance and spectrum correlation optimization (DISCO) method has been developed for two-dimensional gas chromatography time-of-flight mass spectrometry (GCxGC/TOF-MS)-based metabolomics. This algorithm uses the output of the instrument control software, ChromaTOF, as its input