Wichtige Dokumente
123250
Antipyrin-4-carbaldehyd
97%
Synonym(e):
2,3-Dimethyl-5-oxo-1-phenyl-3-pyrazolin-4-carbaldehyd, Antipyraldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
162-165 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
[H]C(=O)C1=C(C)N(C)N(c2ccccc2)C1=O
InChI
1S/C12H12N2O2/c1-9-11(8-15)12(16)14(13(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
InChIKey
QFYZFYDOEJZMDX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?