Wichtige Dokumente
116807
3-Phenylbuttersäure
98%
Synonym(e):
(±)-3-Phenyl-buttersäure, (±)-β-Methylhydrozimtsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
bp
170-172 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
35-38 °C (lit.)
Dichte
1.515 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
phenyl
SMILES String
CC(CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(7-10(11)12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
ZZEWMYILWXCRHZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?