Merck
111988
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-benzoesäure-ethylester
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
Ethylparaben
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H4CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.17
Beilstein:
1101972
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
eCl@ss:
39024522
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
solid
bp
297-298 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
114-117 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
InChIKey
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ethyl-4-hydroxybenzoat (Ethylparaben) wurde verwendet, um die In-situ-Derivatisierung mit Festphasenmikroextraktion zum Nachweis von Parabenen, verwandten Chlorphenolen und Triclosan in Wasser zu untersuchen.
Ethyl-4-hydroxybenzoat, ein neuartiges Sorptionsmittel für die Festphasenextraktion, wurde zum Untersuchen seiner Retentionseigenschaften verwendet. Es weist aufgrund der elektrostatischen Interaktion, hydrophoben Wechselwirkung und Wasserstoffbindung eine hohe Extraktionseffizienz gegenüber den geprüften Verbindungen auf.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jorge Regueiro et al.
Journal of chromatography. A, 1216(23), 4693-4702 (2009-05-06)
An in situ derivatization solid-phase microextraction method has been developed for the determination of parabens, triclosan and related chlorophenols in water. Acetylated derivatives are selectively determined using gas chromatography with tandem mass spectrometry. Parameters affecting both derivatization and SPME procedures
Maw-Rong Lee et al.
Journal of chromatography. A, 1120(1-2), 244-251 (2006-03-04)
This study evaluated supercritical fluid extraction (SFE) combined with liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) to determine trace preservatives and antioxidants including methylparaben (MP), ethylparaben (EP), propylparaben (PP), butylparaben (BP), butylated hydroxyanisole (BHA), butylated hydroxytoluene (BHT), alpha-tocopherol (alpha-t) and alpha-tocopherol acetate (alpha-ta)
Tingting Wang et al.
Journal of chromatography. A, 1308, 63-72 (2013-08-21)
A novel sorbent for solid-phase extraction (SPE) was synthesized by chemical immobilization of ampholine on hybrid organic-inorganic silica material. The ampholine-functionalized hybrid organic-inorganic silica sorbent is consisted of aliphatic amine groups, carboxyl groups and long carbon chains, allowing for extraction
Sawsan El Hussein et al.
Experimental dermatology, 16(10), 830-836 (2007-09-12)
Concern is continuously raised about the safety of parabens which are present in most of the cosmetic preparations. In this investigation, methyl-, ethyl-, propyl- and butyl paraben (MP, EP, PP, BP), in a commercial cosmetic lotion, were deposited on human
S Nicoli et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 97(11), 4830-4839 (2008-03-05)
This work aims at investigating the nicotinamide (NA)-ethyl-paraben (EP) binary system both in solution and in the solid state. In particular, the apparent EP solubility in water was studied in the presence of different NA concentrations (between 0.28 and 1.64