Wichtige Dokumente
108197
Cinnamylalkohol
98%
Synonym(e):
3-Phenyl-2-propen-1-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.6 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Assay
98%
Form
liquid
bp
250 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
30-33 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble
alcohol: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
glycerol: soluble
organic solvents: freely soluble
Dichte
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
phenyl
SMILES String
OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7,10H,8H2/b7-4+
InChIKey
OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
258.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
126 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?