Édition génomique avancée
L'édition ciblée du génome est rapidement devenue un outil essentiel à tous les niveaux de la recherche, des premières expériences de découverte aux applications thérapeutiques. En permettant aux scientifiques de perturber, rétablir, réprimer ou activer l'expression des gènes de façon sélective, les méthodes modernes d'édition génomique permettent une exploration inédite des mécanismes génétiques qui régissent les processus biologiques. Les applications de l'ingénierie génomique vont du traitement des troubles développementaux à la mise au point de cultures résistantes aux maladies.
Ressources apparentées
CRISPR : édition génomique précise et efficace
L'édition génomique consiste à apporter une modification spécifique et ciblée à une séquence d'ADN en ajoutant, supprimant ou modifiant l'ADN. Le système CRISPR/Cas (apparu chez les microbes en tant que mécanisme de défense) est à la base d'une catégorie d'outils d'édition génomique qui permettent de faire progresser des domaines aussi variés que la santé, le diagnostic, l'agriculture ou l'énergie. Grâce à CRISPR, les chercheurs peuvent cibler avec précision un gène ou une famille de gènes, voire cribler un génome entier.
Schéma du système d'édition génomique CRISPR illustrant les différents types d'ARN guides synthétiques utilisés.
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics propose une sélection des meilleures protéines CRISPR/Cas9 du secteur pour répondre aux besoins de votre recherche. Vous avez le choix entre plusieurs variantes de Cas9 (type sauvage, à spécificité accrue, nickase, fusionnée à une GFP) et plusieurs formats (plasmide, lentivirus, protéine lyophilisée).
Vous vous demandez si la méthode CRISPR est adaptée à vos besoins ? Contactez un expert Sigma-Aldrich® Advanced Genomics.
CRISPRi et CRISPRa : la puissance pour l'inhibition et l'activation géniques
Les méthodes CRISPRi (interférence CRISPR) et CRISPRa (activation CRISPR) se révèlent respectivement très efficaces pour inactiver et activer les gènes sans modifier la séquence d'ADN sous-jacente. Lorsqu'elles sont utilisées dans des cribles de perte de fonction (LOF pour "Loss of Function") et de gain de fonction (GOF pour "Gain of Function") à grande échelle, elles permettent aux chercheurs d'identifier des voies géniques uniques, mais fonctionnellement apparentées, qui passent souvent inaperçues avec les autres méthodes.
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics propose toute une gamme de banques CRISPRi et CRISPRa optimisées pour les expériences d'inactivation et de surexpression géniques. Les banques lentivirales CRISPRi et CRISPRa SAM à échantillons regroupés sont disponibles en version standard ou peuvent être personnalisées selon vos besoins.
- Banques CRISPRi couvrant le génome entier et les régions non codantes
- Banques CRISPRa SAM couvrant le génome entier
Vous vous demandez si la méthode CRISPR est adaptée à vos besoins ? Contactez un expert Sigma-Aldrich® Advanced Genomics.
Articles techniques apparentés
- Bacterial transformation is a process of horizontal gene transfer by which some bacteria take up foreign genetic material (naked DNA) from the environment. Bacteria that can take up free, extracellular genetic material are known as competent cells.
- Get tips for handling lentiviruses, optimizing experiment setup, titering lentivirus particles, and selecting helpful products for transduction.
- Zinc finger nucleases (ZFNs) are a class of engineered DNA-binding proteins that facilitate targeted editing of the genome by creating double-strand breaks in DNA at user-specified locations.
- Compare and contrast the features of a wide variety of guide RNA (gRNA) and Cas9 products for in vitro and in vivo CRISPR experiments.
- Our lentiviral vector systems are developed with enhanced safety features. Numerous precautions are in place in the design of our lentiviruses to prevent replication. Good handling practices are a must.
- Afficher tout (37)
Protocoles apparentés
- Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.
- Detailed procedure for how to perform a lentiviral transduction of MISSION shRNA lentiviral particles to achieve a stable long term silencing and phenotypic change.
- Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.
- Guaranteed PURedit™ CRISPR synthetic gRNAs and Cas9 protein offer industry-leading on-site cutting and specificity
- Zinc finger nucleases (ZFNs), were introduced by Sigma-Aldrich less than 8 years ago, but in that time the technology of targeted genome editing has advanced rapidly. Most recently, the discovery of the CRISPR/Cas9 pathway has accelerated interest in this field, opening up new possibilities for research and development.
- Afficher tout (14)