Key Documents
V900888
Sigma-Aldrich
Bleu de thiazol (thiazolyl blue tetrazolium bromide)
Vetec, reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
Bromure de 3-(4,5-diméthyl-2-thiazolyl)-2,5-diphényl-2H-tétrazolium, Bromure de méthylthiazolyldiphényl-tétrazolium, MTT
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H16BrN5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.32
Numéro Beilstein :
4081397
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
195 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 5 mg/mL, clear
Adéquation
suitable for
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Br-].Cc1nc(sc1C)-[n+]2nc(nn2-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C18H16N5S.BrH/c1-13-14(2)24-18(19-13)23-21-17(15-9-5-3-6-10-15)20-22(23)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
Application
Le bleu de thiazol (thiazolyl blue tetrazolium bromide, MTT) peut être utilisé pour mesurer la prolifération cellulaire. Le MTT produit une solution jaunâtre qui est convertie en formazan bleu foncé, insoluble dans l′eau, par les déshydrogénases mitochondriales des cellules vivantes. Les cristaux bleus sont solubilisés à l′aide d′isopropanol acidifié et l′intensité est mesurée par colorimétrie à 570 nm. Le MTT est utilisé comme réactif histochimique/cytochimique et pour la détection du NAD. Le MTT ne permet pas de détecter les systèmes enzymatiques liés à l′ADP dans les tissus, en raison de la fixation du cation par le piège à cyanure utilisé. Le MTT est rapidement réduit en formazan, qui forme un chélate avec le nickel, le cuivre et le cobalt ; le chélate à base de cobalt a été utilisé dans des systèmes oxydatifs.
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Michael G Sugiyama et al.
Scientific reports, 5, 11030-11030 (2015-06-06)
Seasonal influenza virus infections cause hundreds of thousands of deaths annually while viral mutation raises the threat of a novel pandemic strain. Antiviral drugs exhibit limited efficacy unless administered early and may induce viral resistance. Thus, targeting the host response
An-Ming Wang et al.
Oncotarget, 5(13), 5002-5016 (2014-06-28)
Gastric cancer is the second leading cause of cancer-related death worldwide. Herein, we investigated the role of transcription factor Yin Yang 1 (YY1), a multi-functional protein, in tumorigenesis of gastric cancer cells. Results showed that YY1 contributed to gastric carcinogenesis
Rute B Marques et al.
European urology, 67(6), 1177-1185 (2014-09-16)
The phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase (PI3K)/AKT pathway is frequently activated during prostate cancer (PCa) progression through loss or mutation of the phosphatase and tensin homolog (PTEN) gene. Following the androgen receptor (AR) pathway, it is the second major driver of PCa growth.
V Kumar et al.
Leukemia, 28(12), 2324-2335 (2014-04-15)
Notch signaling deregulation is linked to the onset of several tumors including T-cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL). Deregulated microRNA (miRNA) expression is also associated with several cancers, including leukemias. However, the transcriptional regulators of miRNAs, as well as the relationships
Lisa M Kaminskas et al.
Molecular pharmaceutics, 12(2), 432-443 (2014-12-09)
The current study sought to explore whether the subcutaneous administration of lymph targeted dendrimers, conjugated with a model chemotherapeutic (methotrexate, MTX), was able to enhance anticancer activity against lymph node metastases. The lymphatic pharmacokinetics and antitumor activity of PEGylated polylysine