V900452
Hypoxanthine
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
6-Hydroxypurine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
formic acid: water (2:1): 50 mg/mL, clear to slightly hazy
Chaîne SMILES
O=C1NC=Nc2nc[nH]c12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
Clé InChI
FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable