V900435
D-(+)-Maltose monohydrate
Vetec™, reagent grade
Synonyme(s) :
4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose, Maltobiose
About This Item
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Chaîne SMILES
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
Clé InChI
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable