V900425
3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine, L-3-Hydroxytyrosine, L-DOPA, Levodopa
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
98%
Pf
276-278 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1
Clé InChI
WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
Informations sur le gène
human ... DRD3(1814)
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable