Key Documents
V900309
Sigma-Aldrich
MOPS hemisodium salt
Vetec, reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid hemisodium salt, 4-Morpholinepropanesulfonic acid hemisodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H14.5NO4S · 0.5Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.25
Code UNSPSC :
12161700
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Pureté
98%
Forme
powder
Plage de pH utile
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
Solubilité
water: 0.5 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
Chaîne SMILES 
[Na+].OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1.[O-]S(=O)(=O)CCCN2CCOCC2
InChI
1S/2C7H15NO4S.Na/c2*9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h2*1-7H2,(H,9,10,11);/q;;+1/p-1
Clé InChI
OVCWZKQPQOVIDT-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable