Principaux documents
V900199
Sigma-Aldrich
Sodium silicate solution
Vetec, reagent grade
Synonyme(s) :
Sodium trisilicate solution, Water glass
About This Item
Formule linéaire :
Na2O(SiO2)x · xH2O
Code UNSPSC :
12352300
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Forme
liquid
Composition
NaOH, 11.4-14.4% titration (by HCl)
Si, 11.0-15.0% gravimetric
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable