V900169
Ammonium thiocyanate
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
Ammonium rhodanide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Pression de vapeur
0.000114 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
Vetec™
Essai
98%
Forme
crystals
pH
4.5-6.0 (25 °C, 5% in water)
Pf
152-154 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N.SC#N
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
Clé InChI
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable