V900058
Chlorure de sodium
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonyme(s) :
Halite, NaCl
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Pression de vapeur
1 mmHg ( 865 °C)
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
99%
Forme
powder
pH
5.0-9.0 (25 °C, 5%)
Pf
801 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
- To regenerate the silicate-carbon modified zeolite (SCMZ), which is used to remove NH3 from water.
- In the study of electrochemiluminescence selectivity of phosphorus based carbon quantum dots.
- As an osmogen in captopril formulation.
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable