V800443
Eau
suitable for HPLC, Vetec™
About This Item
Produits recommandés
product name
Eau, suitable for HPLC
Densité de vapeur
<1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
3 mmHg
Gamme de produits
Vetec™
Forme
liquid
Technique(s)
HPLC: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.34 (lit.)
pH
6.0-8.0 (25 °C)
Point d'ébullition
100 °C (lit.)
Pf
0 °C (lit.)
Densité
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable