V800366
Acétate de sodium trihydrate
LR, 99-102%
Synonyme(s) :
Acide acétique sodium salt trihydrate
About This Item
Qualité
LR
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
99-102%
Forme
crystalline powder
Température d'inflammation spontanée
1112 °F
pH
7.5- 9.0 (5% in water)
Chaîne SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Clé InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable