V800308
bromure de potassium
LR, ≥99%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
LR
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Gamme de produits
Vetec™
Essai
≥99%
Forme
crystalline powder
pH
5.0-6 (25 °C, 119 g/L)
Pf
734 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable