V800091
Bromobenzene
LR, ≥99%
Synonyme(s) :
1-Bromobenzene, Bromobenzol, Monobromobenzene, Phenyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
LR
Niveau de qualité
Densité de vapeur
5.41 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 40 °C)
Gamme de produits
Vetec™
Essai
≥99%
Température d'inflammation spontanée
1051 °F
Limite d'explosivité
36.5 %
Indice de réfraction
n20/D 1.559 (lit.)
pb
156 °C (lit.)
Pf
−31 °C (lit.)
Densité
1.491 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
Brc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
QARVLSVVCXYDNA-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51.0 °C - closed cup