Principaux documents
V800044
Sigma-Aldrich
Phosphate monobasique d′ammonium
suitable for HPLC, ≥99%
Synonyme(s) :
Dihydrogénophosphate d’ammonium, Mono-ammonium phosphate, prim-phosphate d’ammonium
About This Item
Formule linéaire :
NH4H2PO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.03
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai:
≥99%
Forme:
crystals
Pression de vapeur
<0 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
Vetec
Essai
≥99%
Forme
crystals
Technique(s)
HPLC: suitable
pH
3.8-4.4 (25 °C, 50 g/L)
Pf
190 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable