1594506
USP
Quinic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
D-(−)-Quinic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
quinic acid
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O[C@@H]1C[C@@](O)(C[C@@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C7H12O6/c8-3-1-7(13,6(11)12)2-4(9)5(3)10/h3-5,8-10,13H,1-2H2,(H,11,12)/t3-,4-,5-,7+/m1/s1
Clé InChI
AAWZDTNXLSGCEK-WYWMIBKRSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Cranberry Fruit Dry Juice
- Cranberry Fruit Juice
- Cranberry Fruit Juice Concentrate
- Cranberry Fruit Powder
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable