1286209
USP
Mafenide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-Formylbenzenesulfonamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
mafenide
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(N)c1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C7H7NO3S/c8-12(10,11)7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H,(H2,8,10,11)
Clé InChI
PCPUKVSTMLHXQF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Mafenide Acetate
- Mafenide Acetate for Topical Solution
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable