Principaux documents
1238556
USP
3-D-Asp Eptifibatide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
USP
Famille d'API
eptifibatide
Fabricant/nom de marque
USP 1238556
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Autres remarques
This product is part of the USP Biologics program.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable